Learn More
Pinza esterilizable en autoclave de válvula de vaciado de polimetilpenteno (POM)
Construcción de polioximetileno (POM). Las pinzas esterilizables en autoclave de POM Azlon™ son aptas para diversas aplicaciones.
18.20€ - 27.80€
Especificaciones
Estilo de punta | Redondo |
---|---|
Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación segura de muestras |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12033984
|
Azlon
TWY264 |
18,0 cm |
18.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12043984
|
Azlon
TWY266 |
25,0 cm |
27.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Construcción de polioximetileno (POM). Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de POM Azlon™ son aptas para diversas aplicaciones.
- Pinzas esterilizables en autoclave de alta calidad
- Disponibles con extremos redondeados o puntiagudos
- Asas dentadas finas para una manipulación segura de las muestras
Especificaciones
Redondo | |
Pinzas pequeñas | |
Para la manipulación segura de muestras | |
Unidad |