Learn More
Digi-Sense Thermocouple Wire, 24 Gauge
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
54.55€ - 428.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI |
---|---|
Temperatura (métrico) | De -28 °C a +221 °C |
Tipo | Cable de termopar |
Aislamiento | Polivinilo |
máx. (imperial) | -18.4°F to +429.8°F |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11825885
|
Digi-Sense
08541-12 |
30 m |
54.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705529
|
Digi-Sense
08542-12 |
300 m |
428.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
- Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
- These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Especificaciones
ANSI | |
Cable de termopar | |
-18.4°F to +429.8°F |
De -28 °C a +221 °C | |
Polivinilo |