Learn More
VITLAB™ Placas de laboratorio de cloruro de polivinilo
Fabricadas con cloruro de polivinilo. Las placas de laboratorio de cloruro de polivinilo VITLAB™ son multiuso.
Marca: VITLAB™ 80280
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Color blanco
- Multiuso
- Esquinas y bordes redondeados
- Fáciles de limpiar
Especificaciones
200 x 150 x 50 mm | |
50 mm | |
Cloruro de polivinilo | |
150 mm | |
Rectangular |
Blanco | |
200mm | |
Placas de laboratorio | |
1 unidad |