Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma de poliuretano
Formado por la polimerización en presencia de un agente espumante.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12944311
  • 7.85€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hecho de poliuretano
  • Rígido y flexible
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
15 mm
Poliuretano
30 mm
100/paq.