Learn More
3M™ Tapón de poliuretano para los oídos E-A-R™
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón para los oídos de poliuretano 3M E-A-R: 36 dB.–
104.00€ - 525.64€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
---|---|
Tipo de producto | Tapón para los oídos |
Material | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Color | Corded | Reducción del ruido nominal (RRN) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Corded | Reducción del ruido nominal (RRN) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12394749
|
3M™
7000103733 |
Amarillo, azul | Sin cordón | 28 dB |
104.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10196534
|
3M™
7100100640 |
Naranja | Con cable | 34 dB |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12910415
|
3M™
7100109118 |
Naranja | Con cable | 25 dB |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
17227650
|
3M™
7100109118 |
Naranja | Con cable | 25 dB |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Amarillo neón, sin cables, SNR 36 dB, (pares). Los tapones para los oídos de color amarillo neón suaves y enrollables 3M™ E-A-R ofrecen una alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de expansión lenta.- Un tapón para los oídos que proporciona una presión distribuida uniformemente y un buen sellado con el máximo confort.
- Índice de atenuación (SNR), 36 dB
- Color amarillo neón
- Un tamaño se ajusta a la mayoría de los usuarios.
Especificaciones
Con aprobación CE | |
Tapón para los oídos | |
Poliuretano |