Learn More
Kinematica™ Unidad de accionamiento de homogeneizador de sobremesa Polytron™ PT 6100 D
Este instrumento cumple los más altos estándares de reproducibilidad para el escalado y el motor de 1600 W permite la manipulación de grandes cantidades sin disminución alguna de la calidad. El sistema de control y regulación digitalizado es muy fácil de manejar. Pantalla LCD iluminada, con teclado de membrana
Marca: Kinematica™ 11010110
Descripción
- El motor de 1700 W proporciona la potencia y la alta velocidad suficientes y necesarias para una reducción eficaz del tamaño de las partículas.
- Su suave arranque evita las salpicaduras del homogeneizado del recipiente de muestras.
- La punta de agregado acelera hasta 32 m/s, lo que produce las partículas más finas posibles.
- La velocidad permanece constante, incluso si cambia la viscosidad.
- El teclado de membrana facilita la introducción de parámetros y el funcionamiento.
- Selección de tres modos de funcionamiento: estándar, temporizado y automático
Especificaciones
Soporte-dispersador (línea de alta gama) | |
230 V | |
1700 W | |
235 x 164 x 313 mm | |
235 mm | |
LCD | |
PT 6100 D | |
De 0 °C a 40 °C |
De 500 a 26.500 rpm | |
50/60 Hz | |
de 0,1 ml a 30 l | |
313 mm | |
164 mm | |
Software para PC, cable de alimentación europeo, cable de conexión RS-232/USB | |
82 dBA a 26 500 rpm | |
Accionamiento: 7,4 kg |