Learn More
Saint-Gobain Cuerda de PTFE Chemware™
La cuerda de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ resiste la adhesión de prácticamente cualquier material y se puede utilizar para asegurar los bordes de las alfombrillas de laboratorio y crear un cestillo de inmersión de baños corrosivos.
Marca: Saint-Gobain D1069137
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
Especificaciones
0,8 mm | |
61 m por rollo | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |