Learn More
Kartell™ Cubetas para espectrofotometría
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
18.25€ - 101.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Poliestireno |
Longitud (métrico) | 12mm |
Certificaciones/conformidad | CE-IVD |
Cantidad | 100Pack |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Wavelength Range | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Wavelength Range | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10663852
|
Kartell™
0194800 |
1,5 ml | De 280 nm a 800 nm | Semi-micro celda |
31.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10472511
|
Kartell™
0194100 |
2,5 ml | De 280 nm a 800 nm | Semi-micro celda |
28.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10781791
|
Kartell™
0194000 |
2,5 ml | De 340 nm a 800 nm | Semi-micro celda |
20.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10462511
|
Kartell™
0193900 |
4,5 ml | De 280 nm a 800 nm | Macrocelda |
18.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10116390
|
Kartell™
0193700 |
4,5 ml | De 340 nm a 800 nm | Macrocelda |
19.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11388773
|
Kartell™
0196100 |
4,5 ml | De 280 nm a 800 nm | Cubeta |
23.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10368834
|
Kartell™
0196000 |
4,5 ml | De 340 nm a 800 nm | Cubeta |
19.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10071091
|
Kartell™
0193800 |
1,5 ml | De 340 nm a 800 nm | Semi-micro celda |
21.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12553397
|
Kartell™
0196000 |
4,5 ml | De 340 nm a 800 nm | Cubeta |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
- Equipadas con paredes de mecanizado óptico (caras ópticas) para garantizar una óptima transparencia a lo largo de todo el campo espectral
- Rango de poliestireno: de 340 nm a 800 nm
- Rango UV: De 280 a 800 nm
- Trayectoria óptica de 10 mm
- Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros y fotómetros del mercado
- Cambios de absorción: dentro del intervalo ±1 %
- Marcado CE, aprobación IVD
Especificaciones
Sí | |
12mm | |
100Pack | |
45 mm | |
12 mm |
Poliestireno | |
CE-IVD | |
10 mm | |
Espectrofotometría | |
Para la espectrofotometría y la mayoría de aplicaciones biotecnológicas y biológicas comunes |