Learn More
Semadeni™ Pinzas pequeñas de poliestireno
Utilice estas pinzas de uso general para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Las pinzas de poliestireno Semadeni™ incluyen asas corrugadas y puntas serradas redondeadas.
43.51€ - 128.26€
Especificaciones
Estilo de punta | Recta, redonda |
---|---|
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
Cantidad (n.º por caja) | 100/paquete |
Tipo | Pinzas pequeñas |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11797192
|
Semadeni™
1647 |
125 mm | Embalaje a granel |
128.26€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11840090
|
Semadeni™
161 |
120 mm | Envasadas individualmente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Pinzas pequeñas de uso general de poliestireno (PS) transparente
- envasadas individualmente
Especificaciones
Recta, redonda | |
Pinzas pequeñas | |
Pinzas pequeñas |
Poliestireno | |
100/paquete |