Learn More
Fisherbrand™ Frascos de almacenamiento de poliestireno
Reduce el riesgo de contaminación cruzada con botellas de poliestireno estériles y desechables. Utilícelos con filtros para parte superior de frasco o como repuestos o receptáculos adicionales para las unidades de filtro. Excelentes como recipientes de almacenamiento de un solo uso.
37.65€ - 158.00€
Especificaciones
Descripción | Redondeado con asas moldeadas a mano |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estériles |
Tipo | Matraz receptor |
Includes: Individually packaged sterile screw top style bottle cap
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15903317
|
Fisherbrand™
|
150 mL |
49.10€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15913317
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
143.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15923317
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
37.65€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15933317
|
Fisherbrand™
|
1000 mL |
158.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Redondeado con asas moldeadas a mano
- Poliestireno
- Graduaciones moldeadas
- Estéril
Certifications
No pirógeno según norma USP No citotóxico entre lotes Esterilidad entre lotes
Especificaciones
Redondeado con asas moldeadas a mano | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Matraz receptor |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.