Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar de poliestireno Fisherbrand se pliega con facilidad y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
Marca:  Fisherbrand™
42.23 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.09980kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12952860
  • 54.95€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
  • Seleccione blanco o negro para obtener el mejor contraste de color
  • Superficie antiestática para asegurar que la muestra se retira completamente
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperatura de -10 a 70 °C
  • Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Negro
Poliestireno
Navecilla de pesaje antiestática
Medio; 85 × 85 × 24 mm
85 mm
85 ml
Desechables
Cuadrada
Analizador de humedad por microondas
85 mm
24 mm