Learn More
Fisherbrand™ Cubetas semimicro de poliestireno para longitudes de onda visible
Utilice estas cubetas para temperaturas de muestras más constantes durante mediciones fotométricas. Las cubetas semimicro de poliestireno Fisherbrand™ para longitudes de onda visibles ofrecen un excelente intervalo de transmisión óptica y un grosor de pared reducido para aumentar la transferencia de calor.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
Código de producto. 11547692
  • 14.35€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cubeta semimicro, poliestireno desechable.
  • Capacidad de 1,6 ml
  • Transparencia aproximadamente del 90 % entre 400 nm y 800 nm
  • Intervalo de 336 nm a 850 nm
  • Trayectoria de luz de 10 mm
  • Dimensiones 12. 5mm x 45mm
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta semimicro
1,6 ml
10 mm
45mm
Poliestireno
De 400 a 800 nm
12,5 mm