Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Fabricadas con poliestireno muy transparente con propiedades de resistencia al calor para permitir el uso con agar caliente. Las placas de Petri de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos y tamaños para adaptarse a varias necesidades de investigación.
Marca: Greiner Bio-One 663102
Detalles adicionales : Peso : 8.10000kg
Descripción
- Resistencia al calor de hasta 60 °C
- Disponibles con ventilación y sin ventilación
- Elija entre diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y modelos de placas de contacto/OneWell™
- Apilado sencillo
- Poliestireno de cristal para análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Stackable | |
Sí | |
Round | |
420/paq. | |
15 mm |
58 sq. cm | |
Poliestireno | |
Non-sterile | |
Sí | |
100 mm |