Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Fabricadas con poliestireno muy transparente con propiedades de resistencia al calor para permitir el uso con agar caliente. Las placas de Petri de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos y tamaños para adaptarse a varias necesidades de investigación.
122.44€ - 437.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Esterilidad | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Esterilidad | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10470613
|
Greiner Bio-One
632180 |
94 mm | 16 mm | No estéril | No |
213.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10083251
|
Greiner Bio-One
664102 |
100 mm | 20 mm | No estéril | Sí |
174.00€
paquete de 360 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10548071
|
Greiner Bio-One
688102 |
120 mm | 17 mm | No estéril | Sí |
389.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10048770
|
Greiner Bio-One
627102 |
35 mm | 10 mm | No estéril | Sí |
373.00€
paquete de 740 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10340111
|
Greiner Bio-One
639102 |
145 mm | 20 mm | No estéril | Sí |
177.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10364451
|
Greiner Bio-One
633180 |
94 mm | 16 mm | No estéril | Sí |
199.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10707801
|
Greiner Bio-One
628102 |
60 mm | 15 mm | No estéril | Sí |
263.00€
paquete de 600 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10742312
|
Greiner Bio-One
633181 |
94 mm | 16 mm | Estéril | Sí |
188.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10668631
|
Greiner Bio-One
635102 |
94 mm | 15 mm | No estéril | Sí |
192.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11719452
|
Greiner Bio-One
688161 |
120 mm | 17 mm | Estéril | No |
437.00€
paquete de 240 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11759452
|
Greiner Bio-One
633179 |
94 mm | 15 mm | Sterile | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10639021
|
Greiner Bio-One
663102 |
100 mm | 15 mm | Non-sterile | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11739452
|
Greiner Bio-One
637161 |
94 mm | 15 mm | Sterile | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10787112
|
Greiner Bio-One
633161 |
94 mm | 16 mm | Sterile | Yes |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10398981
|
Greiner Bio-One
637102 |
94 mm | 15 mm | Non-sterile | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11779442
|
Greiner Bio-One
628103 |
60 mm | 15 mm | Non-sterile | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10669781
|
Greiner Bio-One
633185 |
94 mm | 15 mm | Non-sterile | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11729452
|
Greiner Bio-One
664161 |
100 mm | 20 mm | Estéril | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Resistencia al calor de hasta 60 °C
- Disponibles con ventilación y sin ventilación
- Elija entre diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y modelos de placas de contacto/OneWell™
- Apilado sencillo
- Poliestireno de cristal para análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno |