Learn More
Fisherbrand™ Macrocubetas de poliestireno para longitudes de onda UV y visible
Utilice estas cubetas para temperaturas de muestras más constantes durante mediciones fotométricas. Las cubetas macro de poliestireno Fisherbrand™ para longitudes de onda visibles y UV ofrecen un excelente intervalo de transmisión óptica y un grosor de pared reducido para aumentar la transferencia de calor.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22860kg
Descripción
Cuvetas con mejores propiedades fotométricas.- Variación escasa de valores de extinción
- Excelente intervalo de transmisión óptica
Especificaciones
Cubeta macro | |
4 ml | |
100/Paq. | |
45mm |
No | |
Plástico | |
De 220 a 900 nm | |
12,5mm |