Learn More
Fisherbrand™ Tapa para bandeja de recogida de sangre
Proteja el contenido de la bandeja con una resistente cubierta de poliestireno. La tapa Fisherbrand™ para la bandeja de recogida de sangre está diseñada a medida para un ajuste ceñido y proporciona acceso al mango en su posición vertical.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.79380kg
Código de producto. 11780634
  • 62.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Se puede asegurar con bridas para mayor seguridad
  • Hecha de poliestireno y es apilable.
  • Mide 420 x 240 x 205mm
Especificaciones
Especificaciones
420 x 240 x 205mm
240mm
Bandeja de recogida de sangre Droplet™
205mm
Poliestireno
420mm