Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de poliestireno hexagonales
Utilice estos platillos de pesaje con balanzas, analizadores de humedad por microondas y cientos de aplicaciones de manipulación de muestras. Los platillos de pesaje de poliestireno Hexagonall están diseñados para flexionarse durante el pesaje, la dispensación o el vertido de líquidos o sólidos. El fondo plano resiste las caídas.
89.35€ - 169.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Desechables | Desechables |
Material | Poliestireno |
Forma | hexagonal |
Tipo | Plato de pesaje antiestático |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11807232
|
Cole-Parmer™
01018-10 |
20 ml |
89.35€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11817232
|
Cole-Parmer™
01018-12 |
50 ml |
131.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11837232
|
Cole-Parmer™
01018-16 |
350 ml |
169.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11827232
|
Cole-Parmer™
01018-14 |
200 ml |
150.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Poliestireno antiestático y translúcido
- Resistente a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases de alcohol
- Soportes de muestras de uso general
- Exclusivo diseño hexagonal para un vertido y una manipulación antideslizantes
- Desechables
- Biológicamente inertes
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
Plato de pesaje antiestático |
Desechables | |
hexagonal | |
Para pesar, dispensar o verter líquidos o sólidos |