Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de poliestireno desechables
Utilice estas tenazas para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las pinzas de poliestireno desechables Cole-Parmer™ cuentan con asas corrugadas y puntas serradas redondeadas.
Marca: Cole-Parmer™ 06443-20
Detalles adicionales : Peso : 0.60160kg
Descripción
Estas pinzas de poliestireno transparente son estériles y se envasan por separado.El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Serradas redondeadas | |
124 mm | |
100/paq. |
Poliestireno | |
Pinzas | |
Pinzas |