Learn More
Fisherbrand™ Circulador de inmersión Polystat™
Incluye clip de fijación. El circulador de inmersión Fisherbrand™ Polystat™ cuenta con certificación DIN 12876-1 .
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.94650kg
Descripción
- Intervalo de temperatura de - 20 a 150 °C
- Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz, 9 A
- Incluye pinza de fijación a la pared
- Caudal, de 15 l/min
- Peso: 4,1kg
- Estabilidad de temperatura de ±0,03 °C.
Especificaciones
Clasificación I (NFL) según DIN 12876-1 | |
De 20 °C a 100 °C | |
2 kW | |
Polystat 24 | |
13 cm | |
8 a 14,5 cm | |
230 V, 50 Hz, 9 A | |
9 A |
10L/min | |
Baño de circulación de inmersión | |
Pinza de fijación en la pared | |
±0.05°C | |
33 cm | |
3,5 kg | |
230 V | |
50 Hz |