Learn More
InterLab™ Supply Cápsulas de DBO PolySeed™ Microbiol
Cápsulas de DBO PolySeed™ Microbiol: las cápsulas fáciles de usar contienen una mezcla especial de cultivos microbianos que proporcionan un estándar uniforme para el análisis de DBO.
Marca: InterLab™ Supply 53200-33
Detalles adicionales : Peso : 0.06800kg
Descripción
- Semillas frescas y uniformes cada vez
- Una cápsula realiza aproximadamente 100 pruebas
- Facilidad de uso:
Especificaciones
Análisis de BOD | |
Una cápsula realiza 100 pruebas | |
50 cápsulas por frasco | |
Cápsulas de BOD microbiana |