Learn More
Ratiolab™ Vaso de precipitados para orina de polipropileno
Recoja muestras de orina en estos vasos de precipitados.Los vasos de precipitados de polipropileno para orina Ratiolab™ son ideales para el muestreo, transporte y almacenamiento de muestras sólidas, pastosas y líquidas.
62.10€ - 81.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Vaso de precipitados para orina |
---|---|
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10369182
|
Ratiolab™
5921182 |
125 mL |
62.10€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15187073
|
Ratiolab™
5921175 |
60 mL |
81.15€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponible en polipropileno (PP) o poliestireno (PS)
- Prácticos frascos y vasos de precipitados multiuso
- Ideal para la rutina clínica
- Con tapa de rosca roja
- Se suministra en envase individual, no estéril o estéril
Especificaciones
Vaso de precipitados para orina | |
Polipropileno |