Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia térmica y química y estabilidad mecánica. Los tubos de polipropileno Greiner Bio-One™ son ideales para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
Marca:  Greiner Bio-One 102261
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10460142
  • 630.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tira de 8 tubos
  • Diámetro: 8,5 mm; altura: 44 mm
  • Volumen nominal: 1,3 ml
  • Volumen de trabajo: 1 ml
  • Cadena de tubos con tapón para tiras colocado
  • Estériles
Especificaciones
Especificaciones
Natural
1,3 mL
Polipropileno
Estéril
8,5 mm
Redondo
1000
44 mm