Learn More
BD Jeringa Luer-Lok™ de 50 ml Plastipak™, ámbar
Diseñada para su uso a corto plazo en bombas de jeringa (dispositivos activos de clase IIA) para administrar productos farmacéuticos. Las jeringa Luer-Lok™ de 50 ml BD Plastipak™, ámbar son jeringas estériles, de un solo uso, de tres piezas con una punta concéntrica. Envasadas individualmente en película de blíster y papel para uso médico.
Marca:  BD 300869
142.84 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21636" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.09250kg
Código de producto. 12339159
  • 183.00€ / paquete de 60
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Estanca, incluso bajo alta presión, con bloqueo
  • Movimiento gradual y controlado del émbolo
  • Precisión y seguridad, con cuerpo opaco para la protección de medicamentos fotosensibles
  • El cono de la aguja Luer-Lok™ se puede bloquear de forma segura en la jeringa
  • Sin látex, DEHP y PVC
  • Especialmente adecuada para equipos de infusión automática, como accionadores de jeringas, bombas, etc.
Especificaciones
Especificaciones
Marcado CE
Ámbar/opaca
Jeringa
1 ml
Envasada en blíster
Equipo de infusión automática
Polypropylene, Polipropileno (cono)
29,4 mm
133 mm
60 paq.
50 ml
Luer Lock concéntrico
Estéril