Learn More
Azpack™ Recipientes de polipropileno para almacenamiento
Mantenga los alimentos seguros y los ingredientes frescos. El recipiente de almacenamiento de polipropileno Azpack™ incluye una tapa a presión hermética.
Marca:  Azpack™ 11348063
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11348063
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Calidad profesional de almacenamiento de alimentos
  • Tapa diseñada para facilitar la apertura y el resellado
  • 100 % hermético
  • Material de polipropileno transparente
  • Seguro para lavavajillas, microondas y nevera/congelador
Especificaciones
Especificaciones
750 ml
Tapa a presión
Polipropileno
Almacenamiento
Archivador de portaobjetos Shandon
175 x 120 x 60 mm
Entre 118 y 155 mm
Entre 66 y 103 mm
Entre 54 y 55 mm
2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Transparente
Rectangulares
Tapa a presión
1 unidad
175 mm
120 mm
60 mm