Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizable en autoclave, para viales de espacio de cabeza
Resistente a temperaturas de entre - 80° y + 100 °C.
Marca:  Fisherbrand™
32.60 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13860kg
Código de producto. 12381113
  • 40.30€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para viales con espacio de cabeza de 5 ml, 10 ml y 20 ml
  • Azul
  • Incluye cubierta
  • L × An × Al: 130 x 130 x 102 mm
  • 25 cavidades