Learn More
Vitlab™ Frascos con pulverizador de polipropileno
Utilice estos frascos para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina. Los frascos pulverizadores de polipropileno VITLAB™ disponen de un inserto de pulverizador con activación de bomba de accionamiento suave y estable y boquilla de pulverización ajustable.
8.05€ - 65.70€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo de producto | Frasco con pulverizador |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12674970
|
Vitlab™
53510 |
400 ml |
65.70€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15252509
|
Vitlab™
53610 |
850 ml |
51.40€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10302611
|
Vitlab™
53510 |
400 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10463291
|
Vitlab™
53610 |
850 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Frascos pulverizadores de polipropileno blanco
- La boquilla de pulverización se pueden regular desde el vapor más fino (nebulización) hasta un chorro líquido preciso
- Intervalo: aprox. de 3 a 4 metros
Especificaciones
Polipropileno | |
Frasco con pulverizador | |
Ideal para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina | |
5/pack | |
Sí |
Tapón de rosca | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Blanco | |
No esterilizable en autoclave |
Para uso exclusivo en investigación