Learn More
Cole-Parmer™ Espátula de polipropileno
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de material químico y biológico. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
158.00€ - 213.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Cantidad | 300 paq. |
Color | Opaco |
Desechables | Sí |
Tipo de producto | Espátula |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11755219
|
Cole-Parmer™
06265-14 |
140 mm |
158.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11989698
|
Cole-Parmer™
06265-12 |
222 mm |
213.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
- Espátulas desechables de polipropileno (PP)
- Utilícelas como espátula, varilla de agitación o espátula de caucho
- Extremo contorneado resistente a roturas incluso cuando se expone a nitrógeno líquido
- Lo bastante flexibles para adaptarse a numerosos recipientes pequeños para rascar o recoger muestras
- El núcleo hueco reduce la transferencia de calor y frío
- Se pueden utilizar con bases y ácidos diluidos
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Opaco | |
Espátula | |
Polipropileno |
300 paq. | |
Sí | |
En la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos, utilizado con ácidos y bases diluidos, reduce la contaminación cruzada |