Learn More
Multiroir™ Caja de almacenamiento a prueba de golpes de polipropileno
Proteja los artículos frente a daños y almacénelos de manera segura mediante el uso de la caja de almacenamiento a prueba de impactos de polipropileno resistente Multiroir™ con tapa hermética.
8.40€ - 14.75€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento |
Cantidad | Paquete de 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11852702
|
Multiroir™
18473 |
11 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11832702
|
Multiroir™
18470 |
2 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11842702
|
Multiroir™
18472 |
5 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Sturdy and shock-resistant
- Translucent Polypropylene
Especificaciones
Translúcido | |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento | |
Paquete de 1 |