Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cuchara de polipropileno
Diseñada para la recuperación de muestras de una fuente más grande. La cuchara de polipropileno Bel Art™ es excelente para recoger cualquier elemento desde polvo a granel hasta hielo.
14.10€ - 123.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud del mango (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud del mango (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11771485
|
Bel-Art™ Scienceware™
F36747-0000 |
22 mL | 32 mm | 94 x 32 x 22 mm |
14.10€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11756545
|
Bel-Art™ Scienceware™
F36753-0000 |
250 mL | 56 mm | 191 x 54 x 49 mm |
37.90€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11701495
|
Bel-Art™ Scienceware™
F36758-0000 |
2 L | 122 mm | 349 x 148 x 89 mm |
123.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
- Fabricado con polipropileno rígido
- Asa curvada para colgar
- Capacidad para aproximadamente 2 litros (medio galón)
Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos. Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Especificaciones
Pala | |
Polipropileno |