Learn More
Mutexil™ Mangas de protección de polipropileno
46.87 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Blanca
Transparente
Descripción
- Con elástico en ambos extremos
- Longitud: 40 cm
- Blanco, transparente o azul
Especificaciones
Tipo de producto | Cubremangas de uso general |
Material | Polietileno |
Color | Transparente |
Desechables | Sí |
Longitud (métrico) | 40 mm |
Anchura (métrico) | 20 mm |