Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno plegables
Se abre y fija en su lugar con facilidad para un uso rápido. Las gradillas para tubos de polipropileno emergentes Fisherbrand™ ofrecen ahorro de espacio y almacenamiento compacto para tubos de 15 y/o 50 ml.
41.55€ - 46.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubos plegable |
---|---|
Incluye | Rejilla impresa |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangular |
Alertas:
No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Código de producto | Marca | Color | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12603476
|
Fisherbrand™
|
Verde | Tubos (50 ml) |
46.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12693466
|
Fisherbrand™
|
Morado | Tubos (15 ml), Tubos (17 mm) |
41.55€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12269309
|
Fisherbrand™
|
Rosa | Tubos (15 y 50 ml), Tubos (17 y 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
46.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11710634
|
Fisherbrand™
|
Azul | Tubos (15 y 50 ml), Tubos (17 y 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
46.75€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Dos posiciones para ayudar a organizar su mesa de trabajo- Fácil de abrir y de cerrar: solo hay que presionar para abrir o dejar planas para cerrar
- Diseñadas para organizar dos tamaños de tubos de centrífuga de una vez
- La rejilla impresa ayuda en la recuperación rápida
- Almacenamiento compacto: se contraen a menos de 1/3 de su altura abiertas
- Apile las gradillas en la posición abierta o cerrada
Especificaciones
Gradilla para tubos plegable | |
No esterilizable en autoclave | |
Rectangular | |
Sí | |
2/paq. | |
255 mm | |
137 mm | |
2.8 in. |
Rejilla impresa | |
Polipropileno | |
None | |
Non-sterile | |
255 x 137 x 72 mm | |
10 in. | |
72 mm | |
1 kg |