Learn More
Eppendorf™ Microplacas para genómica de polipropileno/policarbonato
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real. Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
en la oferta
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | PCR en tiempo real |
Esterilidad | Estériles |
Volumen total del pocillo (métrico) | 150 μl |
Código de producto | Marca | Color | Estilo de falda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Estilo de falda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10767294
|
Eppendorf™
0030128605 |
Azul | Semi |
en la oferta
paquete de 25 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10355672
|
Eppendorf™
0030128672 |
Azul | Con faldón |
en la oferta
paquete de 25 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10690744
|
Eppendorf™
0030128575 |
Transparente | Semi |
en la oferta
paquete de 25 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10120092
|
Eppendorf™
0030128648 |
Transparente | Con faldón |
en la oferta
paquete de 25 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10100803
|
Eppendorf™
0030128680 |
Rojo | Con faldón |
en la oferta
paquete de 25 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real.Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz, que también reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Bastidor de policarbonato resistente al par y excepcionalmente sólido
- Tolerancia mejorada entre pocillos
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica de referencia
- Certificadas como libres de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR detectables
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PCR en tiempo real | |
150 μl | |
Sí | |
25/paq. |
Sí | |
Estériles | |
V | |
Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real y se adapta a la mayoría de los cicladores térmicos | |
Sí |