Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de PCR de polipropileno
Invierta la gradilla para almacenar un tamaño de microtubo diferente. Las gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos Fisherbrand™ incluyen lengüetas fáciles de agarrar para un manejo y almacenamiento seguros.
Marca: Fisherbrand™
59.09 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.96200kg
Descripción
- Fabricados en polipropileno
- Matriz estándar de 8 × 12
- Las lengüetas de cada extremo de la gradilla encajan la tapa en su sitio
- Pocillos de 0,5 ml separados por líneas moldeadas para facilitar su visualización
- Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2 ml facilitan la retirada de tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradilla para tubos para centrífuga 2 en 1 | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (96), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/Side | |
None | |
Non-sterile | |
246 x 121 mm | |
246 mm | |
121 mm | |
25 mm |
Tapa | |
8 x 12 | |
Verde | |
Polipropileno | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes | |
Tubo para centrífuga de 1,5/2 ml y 0,5 ml | |
246 x 121 x 25 mm | |
9.7 in. | |
4.8 in. | |
2 in. |