Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para microtubos de polipropileno
Almacene microtubos de 1.5 a 2.0 ml en cajas seguras. La caja de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ incluye una tapa de apertura fácil y cierre seguro, con líneas de cuadrícula moldeadas y coordenadas impresas para facilitar su identificación. Las cajas de 50 o 100 pocillos se han construido con polipropileno resistente y esterilizable en autoclave en una variedad de colores.
33.35€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para microtubos |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Microtubos y viales criogénicos (1,5 a 2 ml) |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Posiciones | Color | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Color | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11704316
|
Fisherbrand™
|
50 | Natural | 5 x 10 |
33.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10707992
|
Fisherbrand™
|
50 | Varios | 5 x 10 |
50.55€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11790334
|
Fisherbrand™
|
100 | Natural | 10 x 10 |
115.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11700344
|
Fisherbrand™
|
100 | Surtido (azul, verde, naranja, morado, amarillo) | 10 x 10 |
71.65€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Almacenamiento seguro para microtubos y viales criogénicos- Almacena microtubos o viales criogénicos de 1.5 a 2.0 ml
- Cada pocillo tiene un diámetro de 12.3 mm
- La opción de 50 pocillos es ideal para el almacenamiento de muestras o de estudios de caso
La opción de 100 pocillos es ideal para mayores requisitos de almacenamiento
- Tapa de apertura sencilla con bisagras de tres puntos y un cierre a presión para un cierre seguro de la tapa
- Fabricado con polipropileno resistente esterilizable en autoclave
- Líneas de cuadrícula moldeadas en la tapa y coordenadas impresas en la base y la caja
- Disponible en colores variados o tono natural para una clasificación fácil
- Las cajas planas y resistentes se apilan con facilidad
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Almacenamiento | |
5/Paq. | |
141 mm |
Sí | |
Microtubos y viales criogénicos (1,5 a 2 ml) | |
Sí | |
Microtubo | |
5/Paq. | |
12,3 mm |