Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de cubos de interbloqueo
Trabaje con diferentes tamaños de tubo en el mismo plano. Las gradillas de cubos de interbloqueo Fisherbrand™ tienen capacidad para diferentes tamaños de tubos en cada lado. Conecte cubos, orientados hacia cualquier lado, para obtener una gradilla personalizada fácil de usar. Construido con polipropileno sólido y esterilizable en autoclave en cinco colores diferentes.
Marca: Fisherbrand™
101.81 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.81650kg
Descripción
- Permite el acceso en el mismo plano a tubos de diferentes tamaños
- Cubos fáciles de conectar entre sí para un tamaño de gradilla personalizado
- Simplemente gire el cubo para acceder a la matriz de pocillo de tubos necesaria
- 4 tubos de 50 ml
- 10 tubos de 15 ml
- 12 tubos de 12 ml
- 16 microtubos de 1,5/2 ml
- Construido con polipropileno de altas prestaciones en cinco colores diferentes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Gradillas de tubos de interbloqueo, 4 lados | |
Varios | |
Polipropileno | |
Microtubo | |
5 paquetes | |
113 mm |
No | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (microtubos: 4 de 50 ml o 10 de 15 ml o 12 de 12 ml o 16 de 1,5/2,0 ml) | |
Cubo | |
5 paquetes | |
108 mm | |
113 mm |