Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack
Creates space and organization for high throughput labs requiring large sample storage. Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack eliminates the need for multiple tube racks.
Marca:  Fisherbrand™
36.72 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14801442
  • 43.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Completamente ensamblada, polipropileno
  • Material resistente y ligero para facilitar el transporte
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos
Blanco
Polipropileno
1 unidad
337 mm
91 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml)
216
337 x 267 x 91 mm
267 mm
13 mm