Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para la impresora J2000
Etiquetas de polipropileno para impresora de etiquetas de color J2000
209.00€ - 319.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100401
|
Brady™
150750 |
85,00 mm |
209.00€
paquete de 340 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17110401
|
Brady™
150751 |
110,00 mm |
231.00€
paquete de 270 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17120401
|
Brady™
150752 |
155,00 mm |
319.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Etiquetas BradyJet J2000 resistentes al agua de mar según BS5609
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -40 °C | |
De -40 °C a +149 °C | |
0,224 mm |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 | |
De -40° a +300 °F | |
0,0088 in |