Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
101.00€
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15300440
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Magenta
101.00€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15370430
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Blanco
101.00€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15380430
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Azul
101.00€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15390430
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Verde
101.00€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from polypropylene.
  • Offers good chemical and heat resistance (0 to 110°C)
  • Not recommended for autoclaving
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
72
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
De 0 °C a 110 °C
104 mm
59 mm
No esterilizable en autoclave
Polipropileno
Aberturas en forma de lágrima
8/paq.
104 x 202 x 59 mm
202 mm
13 mm