Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno Fisherbrand™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.44900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15320440
  • 115.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con polipropileno.
  • Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Azul
Polipropileno
Aberturas en forma de lágrima
8/paq.
127 x 250 x 70 mm
250 mm
16 mm
No esterilizable en autoclave
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
72
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
De 0 °C a 110 °C
127 mm
70 mm