Learn More
Cole-Parmer™ Cartucho de filtro plisado de doble extremo abierto impregnado de carbono, polipropileno
Marca:  Cole-Parmer™ 29830-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11735049
  • 194.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
De 2 a 3 GPM
0,2 μm
Cartucho de filtro
Polipropileno
1/Paq.
254 mm