Learn More
BRAND™ Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno. Los tubos criogénicos con tapones de rosca externos BRAND™ incluyen una gran zona de rotulación esmerilada e insertos de tapón de color para ofrecer una identificación de muestras sencilla. Graduados, forma de fondo en U con diámetro exterior de 12.5 mm. Estériles y sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas. Estabilidad de temperatura a - 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
384.00€ - 590.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 12,5 mm |
---|---|
Tipo de producto | Tubo criogénico |
Certificaciones/conformidad | DIN EN285 y marcado CE según la directiva IVD 98/79 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Forma del fondo | Fondo en U de autoestable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10618251
|
BRAND™
114830 |
1,2 ml | Hasta 1 ml | 41 mm |
384.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10410381
|
BRAND™
114833 |
3,0 mL | Hasta 3,0 ml | 70 mm |
448.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10791571
|
BRAND™
114832 |
2,0 ml | Hasta 1,8 ml | 49 mm |
590.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10698051
|
BRAND™
114834 |
4,0 ml | Hasta 3,6 ml | 76 mm |
445.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10277980
|
BRAND™
114835 |
5,0 mL | Hasta 4,5 ml | 92 mm |
515.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Manufactured from polypropylene
- Graduated
- Outer diamter: 12.5mm
- U-bottom
- Large frosted marking area and colored cap inserts provide easy sample identification.
- Temperature stability to -196 °C.
- γ-ray sterile (SAL 10-6) and autoclavable at 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE.
- Cryogenic tubes are sterile, RNase-, DNase-, DNA and endotoxin-free.
Especificaciones
12,5 mm | |
DIN EN285 y marcado CE según la directiva IVD 98/79 | |
Fondo en U de autoestable | |
Externo | |
Sí | |
Polipropileno | |
Tapón roscado |
Tubo criogénico | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
Estéril | |
Sí |