Learn More
Cole-Parmer™ Recipientes de laboratorio de copolímero de polipropileno
Marca:  Cole-Parmer™ 06727-35
Detalles adicionales : Peso : 4.76000kg
Código de producto. 15237299
  • 235.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
50 paq.
Translúcido
Copolímero de polipropileno
152,4 mm
2000 mL
Recipiente de laboratorio