Learn More
Masterflex™ Antimicrobial Polypropylene Barbed Fittings
These single barb fittings offer natural silver protection for the fitting in applications where microorganism growth is likely. Using the AgION™ technology the fittings inhibit the growth of microorganisms on the surface of the fitting.
21.05€ - 35.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Racor dentado |
---|---|
Material | Polipropileno |
Propiedades de resistencia | Crecimiento microbiano |
Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
Color | Azul claro |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de puerto | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tamaño de puerto | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11700339
|
Masterflex™
06368-04 |
DI de tubos de 1/4 pulg. | Orificio de 3,56 mm | Recto |
26.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12557386
|
Masterflex™
06368-18 |
DI de tubos de 1/8 pulg. | Orificio de 1,68 mm | Y |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11750339
|
Masterflex™
06368-19 |
DI de tubos de 3/16 pulg. | Orificio de 2,9 mm | Y |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12567386
|
Masterflex™
06368-24 |
DI de tubos de 3/8 pulg. | Orificio de 6,22 mm | Y |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11720339
|
Masterflex™
06368-07 |
DI de tubos de 1/2 pulg. | Orificio de 9,1 mm | Recto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13243789
|
Masterflex™
06368-22 |
DI de tubos de 1/4 pulg. | Orificio de 3,43 mm | Y |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11710339
|
Masterflex™
06368-06 |
DI de tubos de 3/8 pulg. | Orificio de 6,35 mm | Recto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Prevents the growth of bacteria, fungi, mold and mildew
- Meets EPA standards
- NSF 51, 61 and FDA compliant
- Silver protection is not temperature sensitive and remains effective over time
- Silver treatment will not contaminate your sample
- Slip flexible tubing or hose onto barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- Manufactured from polypropylene
- Sterilization method of ethylene oxide (ETO) or gamma
- Available in straight and Y shape configurations
Especificaciones
Racor dentado | |
Crecimiento microbiano | |
Azul claro |
Polipropileno | |
Óxido de etileno y gamma | |
30 psi (2 bar) |