Learn More
Greiner Bio-One Tubo de polipropileno natural
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y a altas temperaturas. Los tubos de ensayo de fondo cónico de polipropileno Greiner Bio-One™ son adecuados para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
245.62€ - 408.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 30 mm |
---|---|
Color | Natural |
Color del tapón | Azul |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | N.º por caja | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10068930
|
Greiner Bio-One
227270 |
300 | 25 |
245.62€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10711212
|
Greiner Bio-One
227261 |
500 | 20 |
408.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
- Apirógenos, no citotóxicos
- Diámetro: 30 mm
- Volumen: 50 ml
- Tapón de rosca azul
- Graduaciones en azul y área de escritura blanca
- Estériles
- Un solo uso
Especificaciones
30 mm | |
Azul | |
Cónicos | |
Materiales y reacciones sensibles a la luz | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Natural | |
50 ml | |
Polipropileno | |
Estéril | |
115 mm |