Learn More
Buerkle™ ChemoSampler de polipropileno™
Desarrollado para el muestreo de líquidos agresivos como ácidos, álcalis y detergentes.
Marca: Buerkle™ 5336-1000
107.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.53450kg
Alertas:
Atención Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
- Las muestras se extraen directamente en la botella de muestreo original atornillada
- El cierre de la botella a prueba de manipulaciones con anillo de seguridad original garantiza la muestra no adulterada transporte
- Las muestras se pueden tomar desde profundidades de hasta 200 cm desde depósitos, silos o tanques usando la varilla de extensión
- Fabricado en polipropileno, de color gris
- Incluye frasco de muestra de 1000 ml
- Varilla de extensión 100de cm y dos tamaños de botella disponibles como accesorios
Especificaciones
Polipropileno | |
Gris | |
100 cm |
1000 mL | |
Muestreo de líquidos agresivos |