Learn More
Corning™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
Marca:  Corning™ 431470
Detalles adicionales : Peso : 3.14340kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11323785
  • 114.51€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior.Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
  • Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
  • Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStarTM o la tapa de cierre original.
  • Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
  • Apirógenos.
  • Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa
Transparente
500
Sin gradilla
Cónicos
0,507 oz
Sin tapón
Zona de rotulación blanca grande
12.000 x g
0,7 in
15 ml
Polipropileno
25
Estériles
118 mm
Cónicos
No
17,5 mm
Tubo para centrífuga