Learn More
Vitlab™ Cuchara de polipropileno con boquilla
Guarde y almacene artículos de laboratorio en el cestillo de polipropileno Vitlab™ con boquilla. El cestillo se divide en segmentos de un litro.
Marca: Vitlab™ 96794
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
Descripción
- Transparente
- Dividido en segmentos de 1 litro
- Asa y boquilla estables para facilitar el vaciado
- Altamente resistente a los productos químicos
- Sin tapa
Especificaciones
Cestillo | |
Sí | |
Transparente | |
370 mm |
15 L | |
Polipropileno | |
310 mm | |
1 unidad |