Learn More
Buerkle™ Soporte para frascos para varillas telescópicas Buerkle™
Admite todos los frascos de hasta 88 mm (diám.). Los frascos de plástico, vidrio o metal pueden llenarse de forma segura de esta manera. Ángulo ajustable de forma continua hasta 90°.
Marca: Buerkle™ 5354-4100
102.02 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25380kg
Descripción
- Con correa de apriete rápido universal
- Polipropileno
- Para la industria y el tratamiento del agua
Especificaciones
Polipropileno, poliamida | |
Correa de apriete rápido universal | |
750 mL |