Learn More
Fisherbrand™ Frascos Bijou de polipropileno
Fabricados con vidrio sodocálcico de tipo III con tapón de polipropileno. Los viales Fisherbrand™ Bijou con tapón de polipropileno son adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios.
Marca: Fisherbrand™
608.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.80000kg
Descripción
- Vidrio sódico-cálcico Tpo III
- Tapón de rosca de polipropileno
- Frasco de color transparente
- Cuello de rosca
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio sodocálcico (tipo 3) | |
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios | |
Tubular | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
1715/paq. | |
18 mm |
20 mm | |
7 ml | |
Rosca | |
Rosca | |
Esterilizables en autoclave | |
43 mm | |
Vial tipo Bijou |