Learn More
Buerkle™ Tapón de barril de PVC
Tapones de barril de PVC, formados por dos piezas, por lo que pueden usarse para varias aberturas con diámetros de 40 a 70 mm
Marca: Buerkle™ 5600-3150
27.27 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
Estos tapones de barril están hechos de PVC y están formados por dos piezas, lo que permite su uso con varias aberturas con diámetros de 40 a 70 mm. PVCEspecificaciones
Tapón de barril | |
PVC | |
Bombas para barril y contenedor Buerkle |